Przejdź do
1.04982
Heksacyjanożelazian(II) potasu trójwodny
EMPLURA®
Synonim(y):
Żelazocyjanek potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
653,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.39
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
237-722-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (cerimetric)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (211 g/l at 20 °C (68 °F))
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (cerimetric)
form
solid
potency
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
water: soluble (211 g/l at 20 °C (68 °F))
bulk density
950‑1050 kg/m3
cation traces
As: ≤0.0003%, Cu: ≤0.0025%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0025%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI key
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (cerymetryczny): ≥ 99,0 %
As (Arsen): ≤ 0,0003 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0025 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0025 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6027960279P9387
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (cerimetric)
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥98.5%
solubility
water: soluble (211 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
As: ≤0.0003%, Pb: ≤0.001%, Cu: ≤0.0025%, Zn: ≤0.0025%
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
-
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (cerimetric)
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥98.5%
solubility
water: soluble (211 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
As: ≤0.0003%, Pb: ≤0.001%, Cu: ≤0.0025%, Zn: ≤0.0025%
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
-
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104982100004022536058825
104982902504022536584348