Przejdź do
1.04973
Heksacyjanożelazian(III) potasu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Żelazocyjanek potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K3[Fe(CN)6]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.24
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
237-323-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
464 g/L
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
464 g/L
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Pb: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Silseskwioksan organofunkcjonalizowany 4-amino-3-hydrazyno-5-merkapto-1,2,4-triazolem: Przygotowanie i późniejsza reakcja z heksacyjanożelazianem(III) srebra i potasu do wykrywania L-cysteiny...: Niniejsze badanie przedstawia przygotowanie nowego kompozytu silseskwioksanu sfunkcjonalizowanego triazolem, a następnie jego reakcję ze srebrem i heksacyjanożelazianem(III) potasu. Otrzymany materiał jest oceniany pod kątem jego skuteczności w wykrywaniu L-cysteiny, pokazując jego potencjał w zastosowaniach chemii analitycznej (do Carmo et al., 2015).
  • Skoncentrowana metoda derywatyzacji i zatężania z dyspersyjną mikroekstrakcją ciecz-ciecz do chromatograficznej analizy cieczowej 5-hydroksyindoli w ludzkiej surowicy...: Niniejsze badania omawiają nowatorskie podejście do analizy 5-hydroksyindoli w ludzkiej surowicy przy użyciu chromatografii cieczowej. Metoda obejmuje derywatyzację i zatężanie za pomocą dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz, zwiększając możliwości wykrywania w złożonych matrycach biologicznych (Hayama et al., 2013).
  • Mikrooznaczanie kortyzolu i kortyzonu we krwi pępowinowej metodą chemiluminescencyjnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: Niniejszy artykuł koncentruje się na mikrooznaczaniu kortyzolu i kortyzonu we krwi pępowinowej przy użyciu chemiluminescencyjnej HPLC. Badanie podkreśla czułość i precyzję metody do analizy tych ważnych biomarkerów (Hasegawa et al., 2010).
  • Badanie porównawcze różnych środków sieciujących do unieruchamiania funkcjonalizowanych nanorurek węglowych w folii chitozanowej wspartej na kompozytowej elektrodzie grafitowo-epoksydowej...: W niniejszym badaniu oceniono różne środki sieciujące do unieruchamiania funkcjonalizowanych nanorurek węglowych w warstwie chitozanu na elektrodzie kompozytowej. Odkrycia te mają znaczący wpływ na poprawę wydajności elektrod w czujnikach elektrochemicznych (Pauliukaite et al., 2009).
  • Chromatografia cienkowarstwowa / wykrywanie fluorescencji 3,4-metylenodioksy-metamfetaminy i związków pokrewnych...: Badania te dotyczą wykrywania MDMA i związków pokrewnych przy użyciu chromatografii cienkowarstwowej połączonej z detekcją fluorescencyjną. Metoda ta zapewnia niezawodną technikę analityczną do zastosowań kryminalistycznych (Kato et al., 2008).
Analysis Note
Test (jodometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Heksacyjanożelazian (II) (Fe(CN)6)⁴-): ≤ 0,05 %
Pb (ołów): ≤ 0,002 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: PX1455; PX1455-1; PX1455-2; PX1455-4
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
244023P813160299
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystals
solubility
464 g/L
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (363 g/l)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥99.0%
assay
~99%
assay
≥99.0% (RT)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
reagent grade
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksacyjanożelazian(III) potasu
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104973025004022536058559
104973100004022536058566
104973010004022536058542
104973905004022536058580
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?