Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N3O3S
Masa cząsteczkowa:
381.45
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Produkt 104551 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable and selective inhibitor of human Acetyl-CoA carboxylase 2 (ACC2) (IC50 = 2.8 µM), which does not inhibit human ACC1 at all at concentrations up to 100 µM, in vitro. It is also shown to inhibit the growth of yeast (IC50 = 3.8 µM), in which the native ACC1 gene is replaced with the human ACC2 strain; but not with the human ACC1 strain at concentrations ≤ 100 µM. This compound is not demonstrated to be toxic to human cells in culture at concentrations up to 10 µM.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Marjanovic, J., et al. 2010 Proc. Natl. Acad. Sci.107, 9093.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c