Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-091-9
Quality Level
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
274 °C
solubility
500 g/L
bulk density
610 kg/m3
SMILES string
N1C(CC(C1)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (100 g/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, kal. na wysuszonej substancji): -47,5 do -46,0
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0.3 %
Inne substancje ninhydrynowe (jak glicyna): ≤ 0,1 %
Metanol (GC): ≤ 0,3 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,4 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (100 g/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, kal. na wysuszonej substancji): -47,5 do -46,0
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0.3 %
Inne substancje ninhydrynowe (jak glicyna): ≤ 0,1 %
Metanol (GC): ≤ 0,3 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,4 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form crystalline | form solid |
| pH 5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 274 °C | mp 273 °C (dec.) (lit.) | mp 273 °C (dec.) (lit.) | mp 273 °C (dec.) (lit.) |
| bulk density 610 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| solubility 500 g/L | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Food and Beverage Campaign - Adulerants - Non-native Amino Acids In Milk
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1045060010 | 04022536052496 |
| 1045060100 | 04022536052502 |