Przejdź do
1.04499
ICP Roztwór wzorcowy wieloelementowy I
(19 elements in diluted nitric acid), Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
technique(s)
ICP: suitable
matrix
(in diluted nitric acid)
pH
0.1 (20 °C in water)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Mining, Battery testing and Analysis)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP I jest certyfikowanym materiałem referencyjnym, który może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w spektroskopii z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP).
Analysis Note
Tl (tal): 400 mg/ml
Bi (bizmut): 200 mg/l
In (ind): 200 mg/l
Pb (ołów): 200 mg/l
Ga (gal): 150 mg/ml
Al (aluminium): 100 mg/ml
Ag (srebro): 50 mg/ml
Ni (nikiel): 50 mg/l
Cr (chrom): 25 mg/l
Cd (kadm): 20 mg/l
Co (kobalt): 20 mg/l
Cu (miedź): 20 mg/l
Zn (cynk): 20 mg/l
B (bor): 15 mg/l
Fe (żelazo): 15 mg/ml
Ba (bar): 5 mg/l
Mn (mangan): 5 mg/l
Sr (stront): 1 mg/l
Be (beryl): 1 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ICP-MS workflow demonstrating the use of single- and multi-element standard mixes for accurate elemental analysis of lithium-ion battery cathode materials.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104499010004065270329813