Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
matrix
(in diluted nitric acid)
pH
1 (20 °C in water)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Battery testing and Analysis)
(mining)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy IV może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania (ultra-)śladowych i spektralnie interferujących pierwiastków, takich jak Ag, Cd, V, Cr, As i Se w wodzie przy użyciu metody spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Packaging
100 ml w butelce HD-PE
Analysis Note
Ag (srebro): 1000 mg/l
Al (aluminium): 1000 mg/l
B (bor): 1000 mg/l
Ba (bar): 1000 mg/l
Bi (bizmut): 1000 mg/l
Ca (wapń): 1000 mg/l
Cd (kadm): 1000 mg/l
Co (kobalt): 1000 mg/l
Cr (chrom): 1000 mg/l
Cu (miedź): 1000 mg/l
Fe (żelazo): 1000 mg/l
Ga (gal): 1000 mg/l
In (ind): 1000 mg/l
K (potas): 1000 mg/l
Li (lit): 1000 mg/l
Mg (magnez): 1000 mg/l
Mn (mangan): 1000 mg/l
Na (sód): 1000 mg/l
Ni (nikiel): 1000 mg/l
Pb (ołów): 1000 mg/l
Sr (stront): 1000 mg/l
Tl (tal): 1000 mg/l
Zn (cynk): 1000 mg/l
Al (aluminium): 1000 mg/l
B (bor): 1000 mg/l
Ba (bar): 1000 mg/l
Bi (bizmut): 1000 mg/l
Ca (wapń): 1000 mg/l
Cd (kadm): 1000 mg/l
Co (kobalt): 1000 mg/l
Cr (chrom): 1000 mg/l
Cu (miedź): 1000 mg/l
Fe (żelazo): 1000 mg/l
Ga (gal): 1000 mg/l
In (ind): 1000 mg/l
K (potas): 1000 mg/l
Li (lit): 1000 mg/l
Mg (magnez): 1000 mg/l
Mn (mangan): 1000 mg/l
Na (sód): 1000 mg/l
Ni (nikiel): 1000 mg/l
Pb (ołów): 1000 mg/l
Sr (stront): 1000 mg/l
Tl (tal): 1000 mg/l
Zn (cynk): 1000 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produkty
ICP-MS workflow demonstrating the use of single- and multi-element standard mixes for accurate elemental analysis of lithium-ion battery cathode materials.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1044980100 | 04065270328588 |