Przejdź do
1.04488
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP VI
(30 elements in diluted nitric acid) for ICP-MS, Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
matrix
(in diluted nitric acid)
pH
0.5 (20 °C in water)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ag: 10 mg/L, Al: 10 mg/L, As: 100 mg/L, B: 100 mg/L, Ba: 10 mg/L, Be: 100 mg/L, Bi: 10 mg/L, Ca: 1000 mg/L, Cd: 10 mg/L, Co: 10 mg/L, Cr: 10 mg/L, Cu: 10 mg/L, Fe: 100 mg/L, Ga: 10 mg/L, K: 10 mg/L, Mg: 10 mg/L, Mn: 10 mg/L, Mo: 10 mg/L, Na: 10 mg/L, Ni: 10 mg/L, Pb: 10 mg/L, Rb: 10 mg/L, Se: 100 mg/L, Sr: 10 mg/L, Te: 10 mg/L, Tl: 10 mg/L, U: 10 mg/L, V: 10 mg/L, Zn: 100 mg/L, 10 mg/L
application(s)
environmental
pharmaceutical
pharmaceutical
(mining)
(Battery testing and Analysis)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
ICP Multi Element Standard Solution VI, certyfikowany materiał referencyjny może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do analizy wybranych pierwiastków śladowych w trawionych kwasem azotowym słoneczniku (Helianthus annuus).
Packaging
100 ml w butelce HD-PE
Other Notes
Zablokowane w USA i Kanadzie ze względów regulacyjnych. Pełna lista produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty znajdują się na naszej stronie internetowej Normy ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards można znaleźć w ulotce: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów Certipur® do certyfikowanego materiału referencyjnego
W naszym dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104488010004065270326065