Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in water)
density
1.031 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Battery testing and Analysis)
(mining)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy XVI może być stosowany jako zewnętrzny wzorzec kalibracyjny do oznaczania składu wielopierwiastkowego słoweńskiego mleka przy użyciu spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Packaging
100 ml w butelce HD-PE
Analysis Note
As (arsen): 100 mg/l
Be (beryl): 100 mg/l
Ca (wapń): 100 mg/l
Cd (kadm): 100 mg/l
Co (kobalt): 100 mg/l
Cr (chrom): 100 mg/l
Cu (miedź): 100 mg/l
Fe (żelazo): 100 mg/l
Li (lit): 100 mg/l
Mg (magnez): 100 mg/l
Mn (mangan): 100 mg/l
Mo (molibden): 100 mg/l
Ni (nikiel): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Sb (antymon): 100 mg/l
Se (selen): 100 mg/l
Sr (stront): 100 mg/l
Ti (tytan): 100 mg/l
Tl (tal): 100 mg/l
V (wanad): 100 mg/l
Zn (cynk): 100 mg/l
Be (beryl): 100 mg/l
Ca (wapń): 100 mg/l
Cd (kadm): 100 mg/l
Co (kobalt): 100 mg/l
Cr (chrom): 100 mg/l
Cu (miedź): 100 mg/l
Fe (żelazo): 100 mg/l
Li (lit): 100 mg/l
Mg (magnez): 100 mg/l
Mn (mangan): 100 mg/l
Mo (molibden): 100 mg/l
Ni (nikiel): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Sb (antymon): 100 mg/l
Se (selen): 100 mg/l
Sr (stront): 100 mg/l
Ti (tytan): 100 mg/l
Tl (tal): 100 mg/l
V (wanad): 100 mg/l
Zn (cynk): 100 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1044530100 | 04065270318114 |