Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
technique(s)
ICP: suitable
matrix
(in 2% hydrochloric acid)
pH
1 (20 °C in water)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.009 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Battery testing and Analysis)
(mining)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XIV jest certyfikowanym materiałem referencyjnym, który może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w spektroskopii z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP).
Packaging
500 ml w butelce HD-PE
Analysis Note
As (arsen): 20 mg/l
K (potas): 100 mg/l
La (lantan): 20 mg/l
Li (lit): 20 mg/l
Mn (managan): 20 mg/l
Mo (molibden): 20 mg/l
Na (sód): 20 mg/l
Ni (nikiel): 20 mg/l
P (fosfor): 100 mg/l
S (siarka): 100 mg/l
Sc (skand): 20 mg/l
K (potas): 100 mg/l
La (lantan): 20 mg/l
Li (lit): 20 mg/l
Mn (managan): 20 mg/l
Mo (molibden): 20 mg/l
Na (sód): 20 mg/l
Ni (nikiel): 20 mg/l
P (fosfor): 100 mg/l
S (siarka): 100 mg/l
Sc (skand): 20 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1044520500 | 04065270317858 |