Przejdź do
1.04394
n-heksan
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
Prepsolv
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
25000 mg/kg LD50, oral (rat), >2000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
1.0-8.1 % (v/v)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
220 nm, ≥50%, 250 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
General description
Rozpuszczalniki PrepSolv są dostosowane do wymagań preparatywnej HPLC, aby ułatwić skalowanie od separacji analitycznej do preparatywnej. Dzięki bardzo niskiej pozostałości po odparowaniu (< 1 mg/l) i niskiej zawartości wody zapewniają optymalną ochronę kolumn.
Application
do chromatografii preparatywnej Prepsolv
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.
Analysis Note
Czystość (GC):≥ 95,0 %
Tożsamość (IR):zgodna
Pozostałość po odparowaniu:≤ 5,0 mg/l
Woda:≤ 0,01 %
Kwasowość:≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość:≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 220 nm):≥ 50 %
Transmisja (od 250 nm):≥ 98 %
Legal Information
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-7.6 °F
flash_point_c
-22 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104394903004022536725277