Przejdź do
1.04169
Glycine
buffer substance for electrophoresis
Synonim(y):
Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
965,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
EC Index Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
Assay:
≥99.7% (perchloric acid titration)
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Vapor pressure:
0.0000171 Pa ( 25 °C)
965,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 250 g/L
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
bulk density
920 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Suitability (as buffer substance for electrophoresis): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G889833226G7403
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable
assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
assay
≥99%
assay
99.7-101% (calc. to the dried substance)
assay
≥99% (titration)
solubility
soluble 250 g/L
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104169100004022536048215