Przejdź do
1.04120
Eozyna B (niebieskawa) (C.I.45400)
Synonim(y):
Eosin B (bluish) (C.I.45400)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H6Br2N2Na2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.06
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
composition
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
300 g/L
bulk density
680 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Brc1c2c(cc(c1[O-])[N+](=O)[O-])C(=C4C(=C(C(=O)C(=C4)[N+](=O)[O-])Br)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
General description
Eozyna B (C.I. 45400) do mikroskopii Certistain®, to suchy barwnik do mikroskopii, który jest często stosowany jako kontrbarwnik, wizualizujący białka, tkanki łączne, włókna i keratynę w próbkach materiału pochodzenia ludzkiego. W zależności od wymagań użytkownika i osobistych preferencji, może być stosowany do przygotowania powszechnie stosowanych wodnych lub alkoholowych roztworów barwiących Eozyny B. Ten roztwór barwiący będzie najczęściej używany do rutynowego barwienia w procesie barwienia hematoksyliną-eozyną (H&E). Proces barwienia H&E jest najczęściej stosowaną metodą barwienia materiału histologicznego. Ze względu na roztwór hematoksyliny jądra będą miały kolor od ciemnoniebieskiego do ciemnofioletowego, a roztwór Eozyny Y zabarwi cytoplazmę i substancje międzykomórkowe na kolor od różowego do czerwonego.
Ponieważ barwnik należy do portfolio barwników Certistain®, jest on analizowany chemicznie zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami przed wprowadzeniem do obrotu, co gwarantuje wysoką jakość barwienia i wiarygodne wyniki barwienia.
Application
do mikroskopii Certistain®
Analysis Note
Zawartość barwnika (grawimetrycznie): = 85%
Tożsamość
  • sód: przechodzi test
  • Spektrum UV/VIS: przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax (woda): 517 - 525 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 gl; woda): 800/1000
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 8%
Przydatność do mikroskopii: przechodzi test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c