Przejdź do
1.03872
Agar ® prime MUELLER HINTON (MH)
acc. FDA-BAM
Synonim(y):
MH Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 70191-100G
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
NutriSelect® prime MUELLER HINTON (MH) Agar to podłoże o specjalnym składzie, przeznaczone do badania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe metodą dyfuzyjno-krążkową powszechnych, szybko rosnących bakterii z żywności i paszy dla zwierząt, wody i innych próbek.
Obecność ekstraktu wołowego i hydrolizatu kazeiny zapewnia azot, witaminy, węgiel, aminokwasy i inne składniki odżywcze wspomagające wzrost mikroorganizmów. Skrobia jest dodawana w celu wchłonięcia wszelkich obecnych substancji toksycznych, a agar działa jako środek zestalający.
Application
NutriSelect® prime MUELLER HINTON (MH) Agar jest używany do testowania odporności mikroorganizmów na antybiotyki w żywności i paszy dla zwierząt, wodzie i innych próbkach.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70191701921.00215
suitability
nonselective for
suitability
bacteria, nonselective for Neisseria spp., nonselective for bacteria (General Media)
suitability
bacteria
suitability
selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
granular
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical
food and beverages
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103872050004061841785729