Przejdź do
1.03818
1-butylopirolidyn-2-on
greener alternative
Synonim(y):
1-Butylpyrrolidin-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
25 L
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
5260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (GC)
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.1% Alkalinity (as butylamine), ≤0.1% Water
color
≤50, Hazen
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)CCCC
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3
InChI key
BNXZHVUCNYMNOS-UHFFFAOYSA-N
General description
1-butylopirolidyn-2-on jest bezpieczniejszą alternatywą dla N-metylo-2-pirolidonu(NMP), N,N-dimetyloacetamidu(DMA), dimetylosulfotlenku (DMSO) i N,N-dimetyloformamidu(DMF), które podlegają rosnącej presji regulacyjnej. W przeciwieństwie do NMP, DMF i DMA, 1-butylopirolidyn-2-on nie jest klasyfikowany jako rozwojowo reprotoksyczny.
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla wysokiej czystości. EMPLURA oferuje szeroką gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Korzyści:
  • Doskonała rozpuszczalność i mieszalność z wodą
  • Wysoka temperatura wrzenia
  • Wysoka stabilność chemiczna i termiczna
  • Nie sklasyfikowany jako toksyna rozwojowa[1] lub genotoksyna
  • Naturalnie biodegradowalny
  • Niższa lotność w porównaniu do NMP
  • Niezawodna alternatywa dla DMA, DMF i NMP z ograniczeniami REACH
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103818100004054839657948
103818602504065269136798
103818250004054839657924
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. I am writing to request detailed purity information for this product, specifically expressed in terms of mass (massic purity or purity by weight). Thank you
    1 answer
    1. The certificate of analysis, available in the documents section of the webpage, gives the assayed purity by GC, in terms of GC peak area response. The purity by mass is not determined.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How much is the density for this product?
    1 answer
    1. The density of this product is not determined. An external source reports a density of 0.96 g/mL. This information has not been validated.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?