Przejdź do
1.03091
1,5-difenylokarbazyd
GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
1,5-Diphenylcarbazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
((C6H5)NHNH)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.28
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
205-403-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
mp
173-177 °C
density
1.31 g/cm3
bulk density
420 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(NC(=O)NNc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI key
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Szybka ocena dostępnego w glebie Cr(Ⅵ) w terenie za pomocą przenośnego czujnika koloru RGB...: W niniejszym badaniu szczegółowo opisano zastosowanie przenośnego kolorowego czujnika RGB do szybkiej oceny Cr(VI) w glebie w terenie, w celu ulepszenia technik monitorowania środowiska (Guo et al., 2024).
  • Immobilizacja difenylokarbazydu na papierowych urządzeniach analitycznych do wstępnego zatężania i wykrywania chromu VI w próbkach wody..: W artykule przedstawiono metodę unieruchamiania difenylokarbazydu na papierowych urządzeniach analitycznych, poprawiając wykrywanie i wstępne zatężanie Cr(VI) w wodzie, ułatwiając w ten sposób lepszą analizę środowiska (Ben Jaballah et al., 2023).
  • Dopasowanie urządzeń analitycznych opartych na papierze bezkwasowym (Af-PAD) poprzez wspomaganą promieniowaniem modyfikację papieru celulozowego...: W badaniu zbadano modyfikację papieru celulozowego za pomocą promieniowania w celu stworzenia bezkwasowych papierowych urządzeń analitycznych (Af-PAD) w celu zwiększenia wydajności analitycznej w wykrywaniu chemicznym (Rawat et al., 2023).
  • Odkażanie wody z Cr(VI) za pomocą przezroczystego monolitu krzemionkowego Xerogel..: Badania te przedstawiają nowy przezroczysty krzemionkowy monolit kserożelowy do skutecznego odkażania Cr(VI) z wody, oferując nowe podejście do technologii oczyszczania wody (Zannotti et al., 2023).
Analysis Note
Czystość (DSC): ≥ 98
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Rozpuszczalność (wg ACS): przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne w etanolu: przechodzi test
Temperatura topnienia: 173 - 176 °C
Difenylokarbazon: przechodzi test
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Wrażliwość (na chromian): przechodzi test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-difenylokarbazyd
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103091002504022536039688
103091010004022536039695