Przejdź do
1.03087
1,5-difenylokarbazon
(cont. 50% Diphenylcarbazid) ACS,Reag. Ph Eur
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352401
Form:
solid
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
mp
153-158 °C (decomposition)
bulk density
380 kg/m3
storage temp.
15-25°C
Application
  • Charakterystyka dozymetryczna kompleksu niklu do rutynowego stosowania w przetwarzaniu promieniowania: Niniejsze badanie bada zastosowanie 1,5-difenylokarbazonu w dozymetrycznej charakterystyce kompleksów niklu. Ma to szczególne znaczenie dla badaczy i naukowców zajmujących się przetwarzaniem promieniowania i materiałoznawstwem, podkreślając jego użyteczność w dozymetrii promieniowania i ocenach bezpieczeństwa (Babaei et al., 2022).
  • Oznaczanie miedzi w tradycyjnych próbkach wody z dzbanka do kawy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej: Badania te wykorzystują 1,5-difenylokarbazon w nowatorskiej metodzie wykrywania miedzi w próbkach wody, pokazując jego zastosowanie w monitorowaniu środowiska i wykrywaniu metali ciężkich. Odkrycie to ma kluczowe znaczenie dla techników laboratoriów środowiskowych i badaczy koncentrujących się na dokładności i skuteczności wykrywania metali w próbkach środowiskowych (Ercan et al., 2020).
  • Hybrydowe materiały mezoporowate do wstępnego zatężania Cr(VI) on-line, a następnie jednoetapowy schemat elucji i oznaczania kolorymetrycznego na poziomie ultratrace: Badanie to podkreśla rolę 1,5-difenylokarbazonu w rozwoju hybrydowych materiałów mezoporowatych do wstępnego zatężania i wykrywania chromu. Podkreśla to znaczącą rolę tego związku w zwiększaniu czułości i specyficzności testów środowiskowych, co jest nieocenione dla naukowców zajmujących się badaniem zanieczyszczeń środowiska i ich łagodzeniem (Kim et al., 2009).
Analysis Note
Czystość (HPLC): 35 - 40
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Rozpuszczalność (aceton): przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne w etanolu: przechodzi test
Temperatura topnienia: 153 - 158
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Przydatność do oznaczania rtęci: przechodzi test
Związek difenylokarbazonu z difenylokarbazidem (1:1)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103087000504022536039602
103087002504022536039619