Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
EC Index Number:
200-296-3
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 1.02836, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreg. compliance
FCC
Quality Segment
form
solid
mp
261-262 °C (decomposition)
solubility
insoluble 0.19 g/L
density
1.677 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
General description
Nasza oferta SAFC® wysokiej jakości surowców do stosowania w przetwórstwie biofarmaceutycznym jest zgodna z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości oraz dokumentacją i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić wymagania określone w programie M-Clarity.
Program M-Clarity
Nasza kompleksowa oferta chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Zaufaj nam, że zapewniamy przejrzystość łańcucha dostaw i niezawodne zaopatrzenie na całym świecie, usprawniając kwalifikację produktu dzięki najlepszemu w swojej klasie wsparciu i obsłudze regulacyjnej.
Program M-Clarity
Nasza kompleksowa oferta chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Zaufaj nam, że zapewniamy przejrzystość łańcucha dostaw i niezawodne zaopatrzenie na całym świecie, usprawniając kwalifikację produktu dzięki najlepszemu w swojej klasie wsparciu i obsłudze regulacyjnej.
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Analysis Note
Oznaczenie (ex N, kalc. na wysuszonej substancji): 98,5 - 101,5 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobnokrystaliczny proszek
Wygląd roztworu (100 g/l, kwas solny 2 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. (α 20/D, 20 g/l, kwas solny 1 mol/l, substancja uprzednio wysuszona): -215 do -225
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 10 ppm
Pb (ołów): ≤ 5 ppm
Ninhydryna - substancje dodatnie (LC) (największe pojedyncze zanieczyszczenie): ≤ 0.2 %
Ninhydryna - substancje dodatnie (LC) (suma wszystkich zanieczyszczeń): ≤ 0,5 %
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,2 %
Odpowiada FCC V
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobnokrystaliczny proszek
Wygląd roztworu (100 g/l, kwas solny 2 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. (α 20/D, 20 g/l, kwas solny 1 mol/l, substancja uprzednio wysuszona): -215 do -225
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 10 ppm
Pb (ołów): ≤ 5 ppm
Ninhydryna - substancje dodatnie (LC) (największe pojedyncze zanieczyszczenie): ≤ 0.2 %
Ninhydryna - substancje dodatnie (LC) (suma wszystkich zanieczyszczeń): ≤ 0,5 %
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,2 %
Odpowiada FCC V
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cysteina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1028361000 | 04022536037301 |
| 1028369029 | 04022536938950 |
| 1028360001 | 04027269365394 |