Przejdź do
1.02584
Caffeine
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Synonim(y):
Caffeine, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-362-1
MDL number:
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
20 hPa ( 80 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.5-101.0% (HPLC), 98.5-101.0% (perchloric acid titration)
form
crystalline powder
autoignition temp.
>600 °C
potency
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235-239 °C
solubility
20 g/L
density
1.23 g/cm3 at 18 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Caffeine Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C01000001085003PHR1009
Caffeine EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
SAFC
1.02584
Caffeine
Caffeine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0100000
Caffeine
Caffeine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1085003
Caffeine
Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1009
Caffeine
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
EP Reference Standard
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. C0100000, traceable to USP 1085003
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
-
assay
98.5-101.0% (HPLC), 98.5-101.0% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Syntetyczna membrana Strat-M® naśladuje ludzką skórę do testów przenikania in vitro (IVPT) preparatów do stosowania miejscowego i transdermalnego.
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102584100004022536034980
102584905004022536035000