Przejdź do
1.02556
Heptahydrat siarczanu kobaltu(II)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CoO4S · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-334-2
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
Form:
solid
Solubility:
362 g/L
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
form
solid
potency
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98 °C
solubility
362 g/L
density
1.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, CoSO₄ 7 H₂O): ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,005 %
Other Notes
Zastępuje: CX1825; CX1825-2
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6768935751CDS004010
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystals
assay
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
assay
≥99%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
solubility
362 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptahydrat siarczanu kobaltu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10026-24-1
CAS No.
10026-24-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)