Przejdź do
1.02483
Chromium(III) oxide
anhydrous, Technipur®
Synonim(y):
Chromic oxide, Chromium sesquioxide, Chromium(3+) oxide, Chromium(III) trioxide, Dichromium trioxide, Trioxochromium, Chromia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.99
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.21
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
density
5.22 g/cm3
SMILES string
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
InChI key
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromium(III) oxide (Cr2O3) is an inorganic compound with wide applications in construction materials, heterogeneous catalysis, enamels, green pigments, plastic, and paints. These listed applications are due to its unique properties like high oxidative resistance and melting temperature. Furthermore, a permanent green coloring in cement is achieved by Cr2O3.
Application
Used in a solid-state reaction to form the new ternary oxide, CrVMoO7, can be used in selective oxidation.
Chromium(III) oxide can be used:
  • To dope TiO2 nanocrystallites photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.
  • As a bulk mediator in the modification of carbon paste electrodes applicable in nitric oxide sensing.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203068769533393703
density
5.22 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(III) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional pigments from chromium(III) oxide nanoparticles
Sangeetha S, et al.
Dyes and Pigments, 94(3), 548-552 (2012)
Amperometric Nitric Oxide Sensor Based on Carbon Paste Electrode Modified with Chromium (III) Oxide
Berisha LS, et al.
Sensors & Transducers Journal, 184(1), 159-164 (2015)
Physical properties of anatase TiO2 nanocrystallites: based photoanodes doped with Cr2O3
Abouhaswa AS
Optical and Quantum Electronics, 52 (2020)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102483905004022536033884
102483100004022536033860