Przejdź do
1.02440
Parteck® Mg DC (Magnesium hydroxide carbonate) heavy
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 504
Synonim(y):
Magnesium carbonate basic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
40 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
32 740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E504
EC Index Number:
235-192-7
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
composition
Mg (as MgO), 40.0-43.5% alkalimetric (USP), Mg (as MgO), 40.0-43.5% complexometric , Mg (as MgO), 40.0-44.0% complexometric (JP)
particle size
21-51 μm (d50)
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, nitrate (NO3-): ≤0.015%, nitrite (NO2-): ≤0.015%, sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.4%, Fe: ≤0.005%, Hg: ≤0.0001%, Na: ≤0.4%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® Mg DC is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.058671.371821.02064
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
solubility
water: insoluble at 20 °C
solubility
-
solubility
710 g/L
solubility
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102440100004027269159412
102440904004027269159429