Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41106213
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
General description
dla pożywek do hodowli komórkowych (nie do użytku dietetycznego)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024131000 | 04027269846015 |
| 1024130100 | 04054839017278 |