Przejdź do
1.02392
Chlorek wapnia
anhydrous, granular ~ 6 - 14 mm
Synonim(y):
Dichlorek wapnia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
~90% (complexometric)
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt 1.02392, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
~90% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Badania kolumnowe ze stałym złożem: Ciągłe badania kolumn ze stałym złożem wykorzystują czerwień Kongo do badania zdolności adsorpcyjnych różnych naturalnych adsorbentów, takich jak adsorbent z liści Nelumbo nucifera (lotosu). Badania te pomagają zrozumieć dynamikę usuwania barwnika w rzeczywistych zastosowaniach, dostarczając cennych danych do skalowania procesów adsorpcji do oczyszczania ścieków przemysłowych (Vairavel i Rampal, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
  • Adsorbenty nanokompozytowe: Czerwień Kongo jest stosowana w badaniach obejmujących nanokompozytowe adsorbenty, takie jak kalcynowane ZnAl-LDH (warstwowe podwójne wodorotlenki) uwięzione w kulkach alginianowych. Badania te dotyczą skuteczności adsorpcji, regeneracji i możliwości ponownego wykorzystania nanokompozytów do usuwania barwników z wody, przyczyniając się do rozwoju zaawansowanych materiałów do oczyszczania środowiska (El Khanchaoui et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): około 90
Wolne zasady (jako Ca(OH)₂): ≤ 0,2%
Zdolność absorpcji wody (24 godz., 80% wilgotności względnej): ≥ 20%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek wapnia
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102392500004022536866925
102392100004022536866918
102392902504022536880617