Przejdź do
1.02307
α-Chymotrypsyna z trzustki wołowej
cryst. lyophilized 350 U/mg for biochemistry
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
3-5 (10 g/L in H2O)
storage temp.
-10 to -25°C
General description
α-Chymotrypsyna (CT) jest członkiem rodziny S1. Składa się z triady katalitycznej obejmującej asparaginian, histydynę i serynę. Jest wytwarzana przez chymotrypsynogen w trzustce, a następnie wydzielana do przewodu pokarmowego.
Application
α-Chymotrypsyna została wykorzystana do zbadania jej właściwości adsorpcyjnych na granicy faz ciało stałe/ciecz w różnych warunkach adsorpcji.
Biochem/physiol Actions
α-Chymotrypsyna (CT) ściśle oznacza grupę enzymów trawiennych (trypsyna, elastaza), które hydrolizują łańcuchy polipeptydowe. System triady katalitycznej współpracuje ze sobą w celu regulacji nukleofilowości reszt serynowych w katalizie. CT wykazuje zdolność do katalizowania niekonwencjonalnych reakcji syntetycznych w mieszających się z wodą mediach organicznych. Dodatkowo, jest on również wykorzystywany jako narzędzie w badaniach porównawczych rozpuszczalników mieszających się z wodą i niemieszających się z wodą.
Features and Benefits
  • Łatwo dostępne dzięki niewielkim rozmiarom
  • Względnie stabilny
Analysis Note
Wygląd (opis): liofilizat
Wygląd (kolor): lekko żółtawy
Aktywność (ATEE, pH 8,0, 25 °C): ≥ 350 U/mg
Spec. aktywność (obliczona na białko): ok. 400
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CHY5SC3142C4129
form
solid
form
solid
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pH
3-5 (10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (rat)
potency
-
potency
-
potency
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102307000104022536032092
102307000504022536032108