Przejdź do
1.02245
Hydrolizat kazeiny
Acid digest of casein from bovine milk, 7.0-8.5% Nitrogen, 5.0-6.5% Amino
Synonim(y):
Hydrolizat kazeiny, Pepton kazeinowy, hydrolizowana kazeina, enzymatyczny hydrolizat kazeiny,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
265-363-1
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrolizat kazeiny, acid hydrolyzed, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
7.0-8.5% amino-nitrogen basis (purity)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed)
pH
4.7-5.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
310 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Hydrolizat kazeiny jest powszechnie stosowany w mikrobiologii jako źródło azotu i suplement w pożywkach do hodowli drobnoustrojów. Powstaje w wyniku trawienia kazeiny kwasem solnym i zawiera złożoną mieszaninę peptydów i aminokwasów. Hydrolizat kazeiny jest szczególnie przydatny w formułach pożywek do wzrostu wybrednych bakterii, które wymagają określonych składników odżywczych lub dodatkowych czynników wzrostu. Zapewnia bogate źródło azotu, który jest niezbędny do wzrostu drobnoustrojów i syntezy białek. Hydrolizat kazeiny może być również stosowany jako substytut złożonych peptonów w niektórych zastosowaniach, ponieważ zapewnia podobną zawartość składników odżywczych.
Application
Hydrolizat kazeiny ma różne zastosowania w pożywkach do testowania sterylności lub charakterystyki biochemicznej, ponieważ jest wykorzystywany przez wiele różnych mikroorganizmów. Może być również stosowany w produkcji niektórych antybiotyków, toksyn, bakteriocyn i enzymów. Szczególnie nadaje się do hodowli na dużą skalę bakterii z rodzaju Diphteria, pałeczek tężca i paciorkowców. W fermentacji przemysłowej sprzyja wysokiej wydajności biomasy, szczególnie w przypadku niektórych drożdży i szybko rosnących pałeczek.
Analysis Note
Wygląd: Lekko żółty do lekko brązowożółtego drobny proszek.
Tożsamość (NIR): przechodzi test
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 7,0 - 8,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 4,7 - 7,0
Azot aminowy (jako N): 5,0 - 6,5 %
Popiół siarczanowy (800°C): ≤ 58 %
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 6,0 %
Przydatność mikrobiologiczna: test zaliczony.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c