Przejdź do
1.02214
Dwusiarczek węgla
for analysis EMSURE®,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Carbon disulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
856,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
200-843-6
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
46.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
398 hPa ( 20 °C)
856,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
398 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
95 °C
potency
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-60 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Sulfur, hydrogen sulfide and organic sulfur compounds (as S), ≤0.0002% Sulphate (SO), ≤0.00025% Sulfite (as SO), ≤0.006% Benzene (GC), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
colorless to yellowish, APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
transition temp
flash point -30 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Analiza wieloomowa osadu nitryfikacyjnego w warunkach stresu dwusiarczku węgla: Wydajność nitryfikacji i mechanizmy molekularne..: Niniejsze badanie bada wpływ dwusiarczku węgla na osad nitryfikacyjny przy użyciu analizy wieloomowej. Badania podkreślają wpływ na wydajność nitryfikacji i odkrywają leżące u jej podstaw mechanizmy molekularne, zapewniając cenny wgląd w procesy oczyszczania ścieków (Liu et al., 2024).
  • Projektowanie i synteza nowych tioglikozydów 1,3,4-tiadiazolowych jako obiecujących silnych struktur przeciwdrobnoustrojowych ..: Dwusiarczek węgla jest wykorzystywany w syntezie 1,3,4-tiadiazolowych tioglikozydów. Badania te przedstawiają nowe środki przeciwdrobnoustrojowe, pokazując wszechstronność disiarczku węgla w opracowywaniu leków i chemii medycznej (Abu-Zaied et al., 2024).
  • Nowe spostrzeżenia na temat indukowanych rozpuszczalnikami zmian refrakcji i rotacji właściwej układów poli(tlenku propylenu) wyodrębnionych z widm kanałowych: W badaniu wykorzystano disiarczek węgla do zbadania zmian indukowanych rozpuszczalnikami w układach poli(tlenku propylenu). Odkrycia zapewniają głębsze zrozumienie interakcji polimer-rozpuszczalnik, które mają kluczowe znaczenie dla nauki o materiałach i zastosowań inżynieryjnych (Zara et al., 2024).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3503180173
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
≥99.9%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1-60 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
50 %
impurities
≤0.0001% Sulfur, hydrogen sulfide and organic sulfur compounds (as S), ≤0.00025% Sulfite (as SO), ≤0.01% Water, ≤0.0002% Sulphate (SO), ≤0.006% Benzene (GC)
impurities
-
impurities
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm), SO2, passes test (lim ~2.5 ppm), ≤0.05% water
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwusiarczek węgla
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
target_organs
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102214100004022536030784