Przejdź do
1.02005
Aktywowany węgiel drzewny
for the determination of AOX (shaking method)
Synonim(y):
Charcoal activated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
SE.11
Produkt 1.02005 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
technique(s)
photometry: suitable
matrix
Carbon base material
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adsorpcyjne usuwanie barwników i zanieczyszczeń: Węgiel aktywny jest szeroko stosowany do adsorpcji i usuwania barwników i innych zanieczyszczeń z roztworów wodnych. Najnowsze badania podkreślają zastosowanie węgla aktywnego zmodyfikowanego proszkiem BaFe12O19 do skutecznego usuwania niebieskiego barwnika metylowego. Ten magnetyczny adsorbent można łatwo odzyskać i ponownie wykorzystać, co czyni go zrównoważoną opcją oczyszczania wody (Polley i Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2023).
  • Wykrywanie i usuwanie metali ciężkich: Węgiel aktywowany jest wykorzystywany w materiałach kompozytowych do wykrywania i usuwania metali ciężkich z wody. W ważnym badaniu opracowano czujnik Ni oparty na membranach z tworzywa sztucznego z węglem aktywnym, pokazując skuteczność tego materiału w zastosowaniach analitycznych do monitorowania środowiska i kontroli zanieczyszczeń (Zareh et al., Journal of Analytical Chemistry, 2022).
  • Kompozyty filtracyjne do oczyszczania ścieków przemysłowych: Węgiel aktywowany w połączeniu z nanokryształami celulozy z liści bananowca został wykorzystany do stworzenia kompozytów filtracyjnych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Kompozyty te skutecznie usuwają barwniki i metale ciężkie, wykazując potencjał do zastosowań środowiskowych na dużą skalę i poprawiając jakość wody (Rahman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Zastosowania w stomatologii: W badaniach stomatologicznych węgiel aktywny w połączeniu z wodorotlenkiem wapnia został oceniony pod kątem jego wpływu na mikrotwardość zębiny. Połączenie to jest obiecujące w leczeniu stomatologicznym, szczególnie w zakresie poprawy właściwości mechanicznych zębiny i oferuje potencjalne korzyści w stomatologii odtwórczej (Abdel Hamid, Egyptian Dental Journal, 2023).
  • Adsorbenty i czujniki środowiskowe: Węgiel aktywny jest również wykorzystywany do tworzenia zaawansowanych adsorbentów i czujników środowiskowych. Na przykład, badanie koncentrowało się na opracowaniu magnetycznie odzyskiwalnych proszków kompozytowych BaFe12O19-aktywowany węgiel drzewny-chitozan do adsorpcji niebieskiego barwnika metylowego. Materiały te oferują wysoką wydajność, możliwość ponownego użycia i łatwe odzyskiwanie, co czyni je idealnymi do zastosowań związanych z rekultywacją środowiska (Polley i Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Liczba jodowa: ≥ 1050 mg/g
Chlorek (Cl): ≤ 0,0015 %
Wielkość cząstek (< 150 µm): ≥ 70
Powierzchnia właściwa (BET): około 850
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktywowany węgiel drzewny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102005001004022536027500