Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 x 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
15-25°C
General description
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Features and Benefits
- Produkt jest dostarczany z kompleksowym, specyficznym dla partii Certyfikatem Analizy zawierającym istotne dane dla systemu zarządzania jakością.
- Wartość pH tego roztworu buforowego Certipur® jest mierzona za pomocą potencjometrii różnicowej z dwiema platynowymi elektrodami wodorowymi w odniesieniu do podstawowego SRM NIST i PTB [pH(S) = 10,012 (25 °C)].
- Jest to certyfikowany materiał referencyjny (CRM) oferowany w czystym formacie.
- Przeznaczony do niezwykle precyzyjnej kalibracji, kwalifikacji i monitorowania instrumentów pH oraz do testowania innych roztworów buforowych.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format - |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) pharmaceutical |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 90502-10ML | 04061833246979 |
| 90502-50ML | 04061833246986 |
| 1019620001 | 04022536026947 |