Przejdź do
1.01907
Silica gel
granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-545-4
UNSPSC Code:
41123003
MDL number:
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
granular
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
loss
≤2.0% loss on drying, 180°C
matrix
Silica gel base material
particle size
2-5 mm
pore size
2.0-2.5 nm
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
750‑800 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly: Demonstrating the use of silica gel in chromatographic techniques for detecting illegal additives in food products, this study is vital for food safety and environmental testing laboratories (Xia et al., 2024).
Analysis Note
Bulk density: about 70
Loss on drying (180 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.019051.07735S8394
Silica gel packet of 5 g desiccant
Supelco
S8394
Silica gel
form
granular
form
granular
form
beads
form
powder
particle size
2-5 mm
particle size
0.2-1 mm
particle size
2-5 mm
particle size
25 μm
pore size
2.0-2.5 nm
pore size
2.0-2.5 nm
pore size
2.0-2.5 nm
pore size
60 Å mean pore size
matrix
Silica gel base material
matrix
Silica gel base material
matrix
Silica base material
matrix
Silica
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
bulk density
750‑800 kg/m3
bulk density
200‑800 kg/m3
bulk density
750‑800 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101907100004022536735818
101907500004022536735825