Przejdź do
1.01813
Test krzemianu (kwasu krzemowego)
photometric, 0.5-500.0 μg/L (SiO2), 0.12-116.85 μg/L (Si), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
900 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests, sufficient for 900 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
silicate
measuring range
0.12-116.85 μg/L (Si), 0.2-233.7 μg/L (Si), 0.25-250.00 μg/L (SiO2), 0.5-500.0 μg/L (SiO2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
drinking water
ground and surface water
mineral water
power plants
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,25 - 500,0 µg/l SiO₂ 0,12 - 233,7 µg/l Si Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10 i DIN 38405-21.
Test Spectroquant® Silicate Reagent umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie krzemianu (kwasu krzemowego) w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze siarkowym jony krzemianowe reagują z jonami molibdenianowymi tworząc żółty heteropolikwas, który jest redukowany do błękitu krzemomolibdenowego. Barwnik ten jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147941.008571.14792
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
detection method
photometric (Molybdosilicate)
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
measuring range
0.12-116.85 μg/L (Si), 0.25-250.00 μg/L (SiO2), 0.2-233.7 μg/L (Si), 0.5-500.0 μg/L (SiO2)
measuring range
0.005-5.00 mg/L (Si), 0.011-10.70 mg/L (SiO2)
measuring range
0.5-500 mg/L (Si), 1.1-1070 mg/L (SiO2)
measuring range
0.3-10 mg/L (Si)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQUANT®
usage
sufficient for 100 tests, sufficient for 900 tests (depending on package size)
usage
sufficient for 300 tests, 300 tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
Produkty
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Powiązane treści
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101813000704054839019524
101813000104027269377939
101813000204054839325625