Przejdź do
1.01777
Zakres wrzenia benzyny lakowej 80-100°C
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Benzyna lakowa, eter naftowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
reagent grade
Bp:
80-100 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
60 hPa ( 20 °C)
Produkt 1.01777 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
60 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
250 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Aromatics (as C6H6), ≤0.005% Sulfur compounds (as S)
evapn. residue
≤0.001%
kinematic viscosity
0.6 cSt(20 °C)
bp
80-100 °C/1013 hPa
iodine value
≤0.3
transition temp
flash point <-21 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_c
< -21 °C
flash_point_f
<-5.8 °F
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-49-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101777100004022536025025