Przejdź do
1.01769
Eter naftowy
for denaturation
Synonim(y):
Lekki rozpuszczalnik węglowodorowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191502
Bp:
>50 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
400 hPa ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 1.01769, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
400 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
expl. lim.
1-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
bp
>50 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -31 °C
density
0.666 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Badanie struktury składu materii organicznej i rozkładu biomarkerów wwęglu brunatnym Shengli...: Niniejsze badanie zagłębia się w struktury składu materii organicznej i rozkłady biomarkerów w węglu brunatnym Shengli, ujawniając spostrzeżenia istotne dla zastosowań petrochemicznych, w tym stosowania rozpuszczalników, takich jak eter naftowy (Liu et al., 2024).
  • Termolabilne organofosforany wapnia pochodne di-tert-butylofosforanu: Prekursory Ca(H2PO4)2, Ca(HPO4), α-/β-Ca(PO3)2 i nanokrystaliczny Ca10(PO4)6(OH)2: Badania nad organofosforanami wapnia, szczegółowo opisujące rolę eteru naftowego w przygotowywaniu próbek do analizy strukturalnej, podkreślając jego użyteczność w materiałoznawstwie i inżynierii materiałowej (Verma i Murugavel, 2020).
Analysis Note
Gęstość (d 20 °C/20 °C): 0,600 - 0,700
Mieszalność z etanolem: odpowiada
Mieszalność z wodą: odpowiada
Przebieg analizy destylacyjnej: odpowiada
Eter naftowy został przebadany przez władze jako denaturat.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-23.8 °F
flash_point_c
-31 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101769602504022536024547
101769500004022536024523
101769601004022536024530
101769100004022536024516
101769919004022536024554
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?