Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
EC Index Number:
203-393-9
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Form:
solid
Quality Level
form
solid
potency
456 mg/kg LD50, oral (Rat), 536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp
60-64 °C
bulk density
810 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99 % (a/a)
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Temperatura topnienia: 62 - 64 °C
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,1 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Temperatura topnienia: 62 - 64 °C
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-bromoanilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1015990025 | 04022536023090 |