Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
detection method
fluorometric (microscopy)
storage temp.
15-25°C
General description
The kit is sufficient for up to 60-65 preparations and is an IVD / CE registered product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Mycobacteria: red-orange/yellow-green
Background: dark
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| detection method fluorometric (microscopy) | detection method - | detection method - | detection method - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A69188-5G | 04061832421216 |
| 1015970007 | 04054839116698 |
| 1015970001 | 04022536977386 |