Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4400,00 zł
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 96%, Ultrapur
agency
suitable for EPA 300
Quality Segment
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
96% (acidimetric)
form
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤50 ppt, Al: ≤200 ppt, As: ≤20 ppt, Au: ≤20 ppt, Ba: ≤200 ppt, Be: ≤20 ppt, Bi: ≤20 ppt, Ca: ≤1000 ppt, Cd: ≤20 ppt, Ce: ≤20 ppt, Co: ≤20 ppt, Cr: ≤200 ppt, Cu: ≤50 ppt, Dy: ≤20 ppt, Er: ≤20 ppt, Eu: ≤20 ppt, Fe: ≤500 ppt, Ga: ≤20 ppt, Gd: ≤20 ppt, Ge: ≤20 ppt, Hf: ≤10 ppt, Hg: ≤500 ppt, Ho: ≤20 ppt, In: ≤20 ppt, K: ≤500 ppt, La: ≤20 ppt, Li: ≤20 ppt, Lu: ≤20 ppt, Mg: ≤500 ppt, Mn: ≤20 ppt, Mo: ≤50 ppt, Na: ≤500 ppt, Nb: ≤20 ppt, Nd: ≤20 ppt, Ni: ≤100 ppt, Pb: ≤100 ppt, Pd: ≤50 ppt, Pr: ≤20 ppt, Pt: ≤20 ppt, Rb: ≤20 ppt, Sb: ≤20 ppt, Sc: ≤20 ppt, Se: ≤500 ppt, Sm: ≤20 ppt, Sn: ≤20 ppt, Sr: ≤20 ppt, Ta: ≤50 ppt, Tb: ≤20 ppt, Te: ≤50 ppt, Th: ≤10 ppt, Ti: ≤50 ppt, Tl: ≤20 ppt, Tm: ≤20.0 ppt, U: ≤10.00 ppt, V: ≤20 ppt, W: ≤100 ppt, Y: ≤10.0 ppt, Yb: ≤20.0 ppt, Zn: ≤200 ppt, Zr: ≤20.0 ppt
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nowatorska strategia wstępnego mieszania w celu wysoce czułego wykrywania azotynów na papierowych urządzeniach analitycznych..: W niniejszym badaniu wprowadzono nową metodę wstępnego mieszania w celu zwiększenia czułości wykrywania azotynów przy użyciu dichlorowodorku N-(1-naftylo) etylenodiaminy. Metoda ta znacznie poprawia granice wykrywalności i dokładność, dzięki czemu jest cennym narzędziem do różnych zastosowań analitycznych (Xu et al., 2024).
- Electrochemical Self-Assembled Gold Nanoparticle SERS Substrate Coupled with Diazotization for Sensitive Detection of Nitrite...: W badaniu zademonstrowano zastosowanie dichlorowodorku N-(1-naftylo) etylenodiaminy do generowania związków azowych, które gromadzą się na powierzchni AuNP/ITO, elektrochemicznie samoorganizującego się podłoża nanocząstek złota do spektroskopii ramanowskiej wzmocnionej powierzchniowo (SERS), w połączeniu z diazotyzacją, w celu wykrywania azotynów z wysoką czułością (Han i in., 2022).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 96% (acidimetric) | assay ≥95% (acidimetric), 96% | assay 95.85-96.15% (alkalimetric) | assay 95-97% (alkalimetric) |
| agency suitable for EPA 300 | agency suitable for EPA 300 | agency - | agency reag. ISO |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 96%
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
PowerPoint Template
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1015160250 | 04022536022031 |