Informacje o tej pozycji
potency
300-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Quality Segment
pH
2.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
210 °C (decomposition)
solubility
100 g/L
bulk density
500‑600 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+](=C1C=CC(=C(c3ccc(cc3)N(CC)CC)c2ccccc2)C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksimum absorpcji λmax. (etanol 50 %): 628 - 632 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,003 g/l; etanol 50%): 1860 - 2370
TLC-Test: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5 %
Przydatność dla mikrobiologii: przechodzi test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zieleń brylantowa (siarkowodór) (C.I. 42040)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c