Przejdź do
1.01261
Anilina
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Aminobenzen, fenyloamina, benzenamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-539-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
39030407
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
184 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-11 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.003% Nitrobenzene (GC), ≤0.005% Sulfated ash, ≤0.1% Water
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-6.2 °C
transition temp
flash point 76 °C
solubility
36 g/L
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.94610517881036110
Aniline for analysis EMSURE®
Supelco
1.01261
Aniline
Aniline for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.94610
Aniline
Aniline analytical standard
Supelco
51788
Aniline
Aniline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1036110
Aniline
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
36 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
-6.2 °C
mp
-
mp
−6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-53-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101261100004022536018836