Przejdź do
1.01181
Tetrahydrat heptamolibdenianu amonu
(ammonium molybdate) powder extra pure
Synonim(y):
Molibdenian amonu, 4-wodzian heptamolibdenianu heksamonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
793,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1235.86
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-722-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
793,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
400 g/L
density
2.498 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Nowatorska hydrotermalna synteza nanostrukturalnych stopów międzymetalicznych molibdenu i żelaza w stosunkowo niskich temperaturach...: W niniejszym badaniu zbadano hydrotermalną syntezę nanostrukturalnych stopów międzymetalicznych molibdenu i żelaza przy użyciu tetrahydratu heptamolibdenianu amonu, podkreślając jego zastosowanie w syntezie zaawansowanych materiałów (El-Geassy et al., 2023).
  • Alternatywne przygotowanie ulepszonych katalizatorów odtleniania NiMo-Alumina...: Badania koncentrują się na zastosowaniu tetrahydratu heptamolibdenianu amonu w przygotowaniu katalizatorów NiMo-tlenku glinu do reakcji odtleniania, podkreślając jego rolę w chemii katalitycznej (Priecel i in., 2020).
  • Identyfikacja chromatograficzna "zielonych środków ograniczających" ekstrahowanych z liści Nasturtium officinale (Brassicaceae) do syntezy nanocząstek MoO(3)...: W artykule omówiono syntezę nanocząstek MoO3 przy użyciu tetrahydratu heptamolibdenianu amonu i zielonych środków ograniczających, pokazując jego znaczenie w zielonej chemii i nanotechnologii (Shaheen & Ahmad, 2020).
  • Przygotowanie nanokryształów h-MoO3 i α-MoO3: badanie porównawcze fotokatalitycznej degradacji błękitu metylenowego pod wpływem światła widzialnego...: W pracy zbadano właściwości fotokatalityczne nanokryształów MoO3 zsyntetyzowanych z tetrahydratu heptamolibdenianu amonu, podkreślając jego zastosowanie w chemii środowiska do degradacji zanieczyszczeń (Chithambararaj et al., 2013).
  • Nowe hierarchiczne nano/mikrokompozyty MoO2/węgiel: synteza, charakterystyka, transformacje w stanie stałym i aktywność HDS tiofenu..: Badania te koncentrują się na syntezie kompozytów MoO2/węgiel przy użyciu tetrahydratu heptamolibdenianu amonu, podkreślając jego katalityczne zastosowania w hydroodsiarczaniu (HDS) tiofenu (Avendaño et al., 2013).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie strąceniowe): ≥ 99,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan, arsenian, krzemian (jako PO₄): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01180431346A7302
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
powder
form
crystalline
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
solubility
400 g/L
solubility
400 g/L
solubility
-
solubility
-
mp
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101181025004022536017396
101181100004022536017402