Przejdź do
1.01164
Fluorek amonu
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Fluoroamonium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.04
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
235-185-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
820 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.5% Ammonium hydrogen difluoride, ≤5% Water
ign. residue
≤0.01%
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
820 g/L
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
250‑350 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.002%, Na: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fluorek amonu w chemii analitycznej: Fluorek amonu jest szeroko stosowany w analizach chromatograficznych, co wykazano w syntezie dwufunkcyjnych polimerów magnetycznych do wstępnej obróbki i oznaczania określonych metabolitów w próbkach osocza, zwiększając zarówno selektywność, jak i czułość procesów wykrywania (Sun et al., 2024).
  • Synteza krzemionki: Związek ten jest wykorzystywany w mechanizmie aktywacji syntezy uwodnionej krzemionki z odpadów przemysłowych, pokazując jego rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju środowiska i odzysku materiałów (Duan et al., 2024).
  • Materiały do magazynowania energii: W dziedzinie magazynowania energii fluorek amonu działa jako środek strukturyzujący w systematycznym projektowaniu pojedynczych związków metali, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju zaawansowanych technologii akumulatorowych (Kuo et al., 2023).
  • Bezpieczeństwo środowiska i fotokataliza: Znajduje również zastosowanie w bezpieczeństwie środowiskowym i procesach fotokatalitycznych, gdzie jest wykorzystywany do zwiększania aktywności fotokatalitycznej materiałów do konwersji biomasy i redukcji CO2, przyczyniając się do czystszych rozwiązań energetycznych (Liu et al., 2023).
Analysis Note
Test (miareczkowanie strąceniowe, NH₄F): ≥ 98,0 %
Wodorofluorek amonu (NH₄HF₂): ≤ 0.5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Heksafluorokrzemian (SiF₆): ≤ 0,1 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,002 %
Na (Sód): ≤ 0.002 %
Woda: ≤ 5 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Pozostałość po spaleniu: ≤ 0,01 %
Zgodność z ACS
Other Notes
Zastępuje: AX1295; AX1295-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
216011338869
form
solid
form
crystals, granules or chunks
form
crystals and lumps
solubility
820 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
assay
≥98.0%
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorek amonu
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-01-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Soil analysis for boron content using Spectroquant® Boron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Azomethine H and Curcumin methods.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101164100004022536017167
101164902504022536017174
101164025004022536017150