Przejdź do
1.01071
Wodzian octanu wodorotlenku glinu
(basic aluminium acetate) pure
Synonim(y):
Zasadowy octan glinu, Podoctan glinu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7AlO5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.08 (anhydrous basis)
EC Index Number:
205-518-2
UNSPSC Code:
12352103
Form:
solid
vapor pressure
<0.0000090 Pa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
pH
4.3-4.9 (20 g/L in H2O, suspension)
mp
>280 °C
solubility
practically insoluble 0.14 g/L
density
1.43 g/cm3 at 20.0 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
General description
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która spełnia Twoje potrzeby, a także wymagania prawne, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji. Dzięki naszemu know-how w zakresie zastosowań i wiedzy regulacyjnej wspieramy klientów na każdym etapie opracowywania, zwiększania skali i produkcji. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest produkowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Application
Wodzian wodorotlenku glinu (znany również jako zasadowy octan glinu) ma właściwości ściągające, antyseptyczne i dezynfekujące i jest zwykle stosowany w preparatach do stosowania miejscowego.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101071100004022536015323
101071902504022536015330