Przejdź do
1.01042
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, Potassium aluminium sulfate, Alum potassium, Potassium alum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
3 x 1 kg
25 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.39
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-141-3
MDL number:
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
92.5 °C
solubility
139 g/L
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Pharmaceutical grade aluminium potassium sulfate dodecahydrate is used in pharmaceutical industries as pH adjuster, buffer agents, in medicine mainly as an adstringent (or styptic) and antiseptic.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
312421.01047237086
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
solubility
139 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
EMSURE®
product line
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101042902904022536945910
101042000104027269279479
101042100004022536014920