Przejdź do
1.01024
1-Propanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
Alkohol n-propylowy, propan-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
230 nm, ≥70%, 240 nm, ≥80%, 270 nm, ≥98%
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Dzięki wysokiemu stopniowi przepuszczalności promieniowania UV, niskiej liczbie cząstek, niskiej kwasowości i zasadowości oraz niskiemu poziomowi pozostałości po odparowaniu, rozpuszczalniki LiChrosolv są idealne do powtarzalnych separacji. Ponieważ separacje są zwykle przeprowadzane w warunkach gradientu w analitycznej HPLC, oferujemy rozpuszczalniki w "klasie gradientowej" oraz "klasie izokratycznej". Pozwala to zminimalizować efekt gradientu danego rozpuszczalnika.
Application
  • Zachowanie korozyjne stopu magnezu AZ91D w wodzie destylowanej...: Niniejsze badanie analizuje zachowanie korozyjne stopu magnezu AZ91D po wystawieniu na działanie wody destylowanej. Badanie zapewnia cenny wgląd w trwałość materiału i środki ochronne wymagane do jego wykorzystania w różnych zastosowaniach, podkreślając rolę wody destylowanej w badaniach korozji (Huang i Yang, 2020).
  • Wyrażenie obaw: Bezmetalowa zielona synteza amin arylowych w namagnetyzowanej wodzie destylowanej: aspekty eksperymentalne i symulacja dynamiki molekularnej...: Pomimo wyrażenia zaniepokojenia, artykuł ten początkowo przedstawiał nowatorskie podejście do syntezy amin arylowych przy użyciu namagnetyzowanej wody destylowanej, podkreślając innowacyjne zastosowania wody destylowanej w zielonej chemii (Simpson, 2020).
  • Retrakcja: Bezmetalowa zielona synteza aryloamin w namagnetyzowanej wodzie destylowanej: aspekty eksperymentalne i symulacja dynamiki molekularnej...: W tym wycofanym artykule omówiono wykorzystanie wody destylowanej w zielonej syntezie amin arylowych, podkreślając potencjał i wyzwania związane z zastosowaniami wody destylowanej w syntezie chemicznej i procesach analitycznych (Rowan, 2022).
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,02 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 230 nm): ≥ 70 %
Transmisja (przy 240 nm): ≥ 80 %
Transmisja (od 270 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
Rapid and efficient TLC-based determination of urea in milk using the TLC explorer documentation system with high recovery and strong calibration.