Przejdź do
1.00985
Izobutanol
(isobutyl alcohol) EMPLURA®
Synonim(y):
Alkohol izobutylowy, 2-metylo-1-propanol, izobutanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-148-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Bp:
106-108 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
12 hPa ( 20 °C)
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat), 2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5-12 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Free acid (as C3H7COOH), ≤0.02% Acetone (GC), ≤0.03% Isobutyraldehyde (GC), ≤0.05% Water
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
transition temp
flash point 28 °C
solubility
85 g/L
density
0.802 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera do oceny wskaźników zepsucia wina: Badanie to przedstawia zastosowanie izobutanolu jako standardu w ocenie jakości wina za pomocą metod spektroskopowych, podkreślając jego rolę w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności i napojów (Teixeira Dos Santos et al., 2024).
  • Energooszczędna elektrochemiczna produkcja wodoru w połączeniu z ulepszaniem izobutanolu pochodzącego z biomasy: Koncentruje się na integracji produkcji izobutanolu z biomasy z procesami produkcji wodoru, ilustrując jego zastosowanie w zwiększaniu efektywności energetycznej i technologiach energii odnawialnej (Du et al., 2024).
  • Wpływ rozmiaru rdzenia i wyboru środka powierzchniowo czynnego na rozwój nasycenia płynem w zalewach rdzeniowych z użyciem środka powierzchniowo czynnego i polimeru: Chociaż pośrednio powiązane, badania te mogą obejmować izobutanol jako składnik preparatów w celu optymalizacji procesów wydobywczych w przemyśle naftowym i gazowym, pokazując jego rolę w zastosowaniach przemysłowych (Rovelli et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 98,5 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako C₃H₇COOH): ≤ 0,005 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,801 - 0,802
Aceton (GC): ≤ 0,02 %
Izobutyraldehyd (GC): ≤ 0,03 %
Woda: ≤ 0,05 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W217905320048PHR2729
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
85 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-108 °C
mp
−108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
impurities
≤0.005% Free acid (as C3H7COOH), ≤0.03% Isobutyraldehyde (GC), ≤0.02% Acetone (GC), ≤0.05% Water
impurities
-
impurities
≤0.0005 meq/g Titr. acid, ≤0.01% butyraldehyde, ≤0.02% 2-butanone, ≤0.1% water
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izobutanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100985250004022536013329
100985602504022536013336
100985919004022536013350