Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
potency
670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.6 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.000002% Cd (Cadmium), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000002% Cu (Copper), ≤0.000002% Mn (Manganese), ≤0.000002% Ni (Nickel), ≤0.000002% Pb (Lead), ≤0.000002% Sr (Strontium), ≤0.000005% Al (Aluminium), ≤0.000005% Ba (Barium), ≤0.000005% Mg (Magnesium), ≤0.00001% Zn (Zinc), ≤0.00002% Ca (Calcium), ≤0.00002% K (Potassium), ≤0.00003% Free chlorine (Cl), ≤0.00005% Na (Sodium), ≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.030% Water
color
APHA: ≤50
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
transition temp
flash point 13 °C
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
Analysis Note
≤ 0.030 %≤ 0.030 %
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-06-2
107-06-2
107-06-2
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1009552500 | 04022536012353 |
| 1009551000 | 04022536012339 |
| 1009556025 | 04022536012384 |