Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4890,00 zł
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (25 °C, 24.6 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
24.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Cronobacter spp.
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawy
Wartość pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Odzysk na podłożu testowym (Cronobacter sakazakii ATCC 29544): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Cronobacter sakazakii ATCC 29004): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Odzysk na podłożu testowym (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)):
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)):
Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): ≤ 0.01 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≤ 0.01 %
Kolonie (Cronobacter sakazakii ATCC 29544): turkusowe
Kolonie (Cronobacter sakazakii ATCC 29004): turkusowe
Kolonie (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): mlecznobiały
Kolonie (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): mlecznobiały
Kolonie (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): mlecznobiały
Inkubacja: 24 godz.; 44 °C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Cronobacter spp. | suitability - | suitability Enterobacter cloacae, Enterobacter spp. | suitability - |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form disc (hydrosoluble), solid | form powder |
| application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) agriculture |
| solubility 24.6 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1008730500 | 04027269045074 |
| 1008730100 | 04027269047658 |