As listed on the Product Detail Page under 'DESCRIPTION', the method is analogous to EPA 420.1, APHA 5530 C+D, ISO 6439, and ASTM D1783-01.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Nazwa produktu
Test fenolu, photometric, 0.002-0.100 mg/L (phenol), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 50-250 tests
specific analyte(s)
phenol
measuring range
0.002-0.100 mg/L (phenol), 0.025-5.0 mg/L (phenol)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (4-Aminoantipyrine)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do EPA 420.1, APHA 5530 C+D, ISO 6439 i ASTM D1783-01.
Odczynnik Spectroquant®umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości fenolu (i jego pochodnych) w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W buforowanym roztworze, w obecności utleniacza fenol i jego orto- i meta-podstawione związki reagują z 4-aminoantypiryną tworząc czerwony związek, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant®Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) phenol | specific analyte(s) phenol | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) boron |
| detection method photometric (4-Aminoantipyrine) | detection method photometric (MBTH) | detection method photometric (Diphenylcarbazide) | detection method photometric (Rosocyanine) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.002-0.100 mg/L (phenol), 0.025-5.0 mg/L (phenol) | measuring range 0.10-2.50 mg/L (phenol) | measuring range 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4) | measuring range 0.050-0.800 mg/L (B) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
-
Is this an EPA approved method for EPA 420.1