Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122702
Packaging:
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words)
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words)
labels W × L
80 mm × 100 mm
storage temp.
room temp
General description
Wraz z wdrożeniem dyrektywy CLP/EU-GHS (Global Harmonized System) w styczniu 2009 r., procedury klasyfikacji, etykietowania i pakowania niebezpiecznych chemikaliów zostały na nowo zdefiniowane. Przygotowywanie mieszanin, takich jak np. fazy ruchome do HPLC, jest rutynową częścią pracy w laboratorium. Wszystkie pojemniki z chemikaliami powinny być odpowiednio oznakowane, aby zminimalizować ryzyko pomylenia chemikaliów. Umożliwia to osobom udzielającym pierwszej pomocy podjęcie właściwych działań w razie wypadku.
z 20 czystymi etykietami samoprzylepnymi 80 x 110 mm, 168 samoprzylepnymi piktogramami zagrożeń, 40 samoprzylepnymi hasłami ostrzegawczymi, ulotką dołączoną do opakowania z oznaczeniami H i P
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words) | packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging roll of 1000 labels |
| labels W × L 80 mm × 100 mm | labels W × L - | labels W × L - | labels W × L - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 184675-5G | 04061838756725 |
| 1008010001 | 04027269213848 |