Przejdź do
1.00784
Prostokątne ogniwa kwarcowe 10 mm
Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41115311
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
quartz vial
product line
Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
Kuwety wykonane ze szkła kwarcowego są szczególnie odpowiednie do wykonywania pomiarów przy użyciu długości fali z zakresu UV. W przeciwieństwie do innych kuwet, kuwety te nie absorbują w tym zakresie, co pozwala na uzyskanie bezpiecznych wyników pomiarów. Mogą być używane w połączeniu z fotometrami z uchwytem na kuwety prostokątne 10 mm, np. z serią Spectroquant Prove.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.14946Z2766691.14947
material
quartz vial
material
optical glass vial
material
PTFE stopper, quartz
material
optical glass vial
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
product line
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
-
detection method
photometric
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover the K270 method for analyzing olive oil quality as per EEC Regulation 2568/91. Access detailed protocols and ensure compliance with standards.
Assessment of HPLC-grade solvents, methanol, and acetonitrile following Ch.P. 2025 requirements using Spectroquant® Prove 600 plus spectrophotometer.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100784000104027269076580