Przejdź do
1.00630
Nitric acid solution
c(HNO) = 10 mol/l (10 N) for acidification
Synonim(y):
Nitric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
10 M
Form:
liquid
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas azotowy, c(HNO) = 10 mol/l (10 N)
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
10 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości jednościennych nanorurek węglowych syntetyzowanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem pływającego katalizatora...: W tym badaniu zbadano produkcję i analizę jednościennych nanorurek węglowych przy użyciu kwasu azotowego w procesie syntezy, podkreślając postęp w nanotechnologii i materiałoznawstwie (Dolafi Rezaee et al., 2024).
  • Oddzielanie złota od napromieniowanych materiałów aktynowców przy użyciu żywicy do ekstrakcji 2-tenotioilotrifluoroacetonem..: W artykule omówiono wykorzystanie kwasu azotowego do oddzielania złota od materiałów aktynowców, demonstrując znaczące zastosowanie w dziedzinie chemii analitycznej (Warzecha et al., 2024).
  • Produkcja i separacja (7)Be do zastosowania w źródle jonów ..: W artykule omówiono techniki produkcji i separacji z wykorzystaniem kwasu azotowego, przyczyniając się do rozwoju radiochemii i zastosowań izotopowych (Satija et al., 2024).
  • Optymalna produkcja i oczyszczanie n.c.a.(143)Pr jako obiecujący środek paliatywny w leczeniu przerzutowego bólu kości..: Koncentrując się na zastosowaniach medycznych, w badaniu tym wykorzystano kwas azotowy w procesie syntezy i oczyszczania, podkreślając jego wszechstronność w różnych dziedzinach (Shirvani-Arani et al., 2024).
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.603071.09964695041
concentration
10 M
concentration
1 M
concentration
0.1 M
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
wgk
WGK 1
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P26252-5G04061834365082
807250000504022536394442
807250025004022536394459
P26252-100G04061836834111
P26252-500G04061836834135
107251010004022536088983
807250100004022536394466
100630100004022536008523