Przejdź do
1.00586
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41115700
form
beads
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SCX
particle size
300-1100 μm
separation technique
cation exchange
General description
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100586050004027269294045